205818
Sodium tetrachloropalladate(II)
98%
Synonyme(s) :
Palladium(II) sodium chloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
powder and chunks
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].Cl[Pd--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2Na.Pd/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
Clé InChI
ZIXLZKBNIAXVBE-UHFFFAOYSA-J
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable