202347
Poly(propylène glycol)
average Mn ~2,700
Synonyme(s) :
PPG, Poly(oxyde de propylène)
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Description
functionality 1.8
Poids mol.
average Mn ~2,700
Contient
130-190 ppm proprietary phenolic antioxidant
Indice de réfraction
n20/D 1.451
Viscosité
630 cP(25 °C)(lit.)
Indice d'hydroxyle
37 mg KOH/g
Solubilité
H2O: <0.01 % (w/w) at 25 °C
Densité
1.004 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CC(O)CO
InChI
1S/C6H14O3/c1-5(8)4-9-6(2)3-7/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
DUFKCOQISQKSAV-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
445.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
229.44 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves