Key Documents
201901
Sigma-Aldrich
Chrysophenine
Dye content 65 %
Synonyme(s) :
Direct Yellow 12
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C30H26N4Na2O8S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
680.66
Numéro C.I. (Colour Index):
24895
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Forme
powder
Niveau de qualité
Composition
Dye content, 65%
λmax
389 nm
ε (coefficient d'extinction)
≥29000 at 389-401 nm in water at 0.02 g/L
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].CCOc1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(\C=C\c3ccc(cc3S([O-])(=O)=O)\N=N\c4ccc(OCC)cc4)c(c2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C30H28N4O8S2.2Na/c1-3-41-27-15-11-23(12-16-27)31-33-25-9-7-21(29(19-25)43(35,36)37)5-6-22-8-10-26(20-30(22)44(38,39)40)34-32-24-13-17-28(18-14-24)42-4-2;;/h5-20H,3-4H2,1-2H3,(H,35,36,37)(H,38,39,40);;/q;2*+1/p-2/b6-5+,33-31+,34-32+;;
Clé InChI
YQMJDPHTMKUEHG-RNVLWOMCSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Chiang Hsiu-Mei et al.
Journal of hazardous materials, 161(2-3), 1384-1390 (2008-06-10)
Sludge adsorbent (SA) and commercial activated carbon fibers (ACFC and ACFT) were applied to Orange II and Chrysophenine (CH) adsorption (BET surface area: ACFC>ACFT>SA). ACFT was primarily in the micropore range, while SA was approximately 500 A (macropore) and 80