194883
2-Propenylphenol, mixture of cis and trans
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.578 (lit.)
Point d'ébullition
230-231 °C (lit.)
Densité
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C\C=C\c1ccccc1O
InChI
1S/C9H10O/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)10/h2-7,10H,1H3/b5-2+
Clé InChI
WHGXZPQWZJUGEP-GORDUTHDSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter