193097
trans-3-Hexenoic acid
97%
Synonyme(s) :
(3E)-3-Hexenoic acid, (3E)-Hex-3-enoic acid, (E)-3-Hexenoic acid, (E)-Hex-3-enoic acid, 3(E)-Hexenoic acid
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.44 (lit.)
pb
118-119 °C/22 mmHg (lit.)
Pf
11-12 °C (lit.)
Densité
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
CC\C=C\CC(O)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,7,8)/b4-3+
Clé InChI
XXHDAWYDNSXJQM-ONEGZZNKSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter