184802
4-Nitrophenethylamine hydrochloride
95%
Synonyme(s) :
2-(4-Nitrophenyl)ethylamine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
200 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
nitro
Chaîne SMILES
Cl.NCCc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10N2O2.ClH/c9-6-5-7-1-3-8(4-2-7)10(11)12;/h1-4H,5-6,9H2;1H
Clé InChI
JVMHULJEYUQYSH-UHFFFAOYSA-N
Application
- ortho-metalated primary phenethylamines complexes containing six-membered palladacycles
- N-(4-nitrophenethyl)formamide
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable