182850
Poly(styrene-co-acrylonitrile)
average Mw ~165,000 by GPC, acrylonitrile 25 wt. %, pellets
About This Item
Produits recommandés
Forme
pellets
Niveau de qualité
Poids mol.
average Mw ~165,000 by GPC
Composition
acrylonitrile, 25 wt. %
Densité
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C=CC#N.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C3H3N/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-2-3-4/h2-7H,1H2;2H,1H2
Clé InChI
SCUZVMOVTVSBLE-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable