181153
Nylon 11
pellets, 3 mm
Synonyme(s) :
Polyundecanolactam
About This Item
Produits recommandés
Forme
pellets
Niveau de qualité
Taille des particules
3 mm
Température de transition
Tm 198 °C
Tg 46 °C
Densité
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C33H65N3O3/c34-28-22-16-10-4-2-8-14-20-26-32(38)36-30-24-18-12-6-3-9-15-21-27-33(39)35-29-23-17-11-5-1-7-13-19-25-31-37/h31H,1-30,34H2,(H,35,39)(H,36,38)
Clé InChI
IAPYCAVXWCDYGR-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable