Key Documents
17782
Sigma-Aldrich
Triglycerol
technical
Synonyme(s) :
1,3-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-2-propanol
About This Item
Formule linéaire :
HOCH(CH2OCH2CHOHCH2OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.25
Numéro Beilstein :
1724207
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical
Impuretés
≤20% Di- and Tetraglycerol
Densité
1.30 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OCC(O)COCC(O)COCC(O)CO
InChI
1S/C9H20O7/c10-1-7(12)3-15-5-9(14)6-16-4-8(13)2-11/h7-14H,1-6H2
Clé InChI
AGNTUZCMJBTHOG-UHFFFAOYSA-N
Application
Triglycerol was used in the synthesis of (poly)glycerol monoethers. It was also used to enhance the chromatographic behavior of the pesticides in tea matrices.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter