177717
2,5-Dimethylfuran
99%
Synonyme(s) :
2-Methyl-5-methylfuran
About This Item
Densité de vapeur
3.31 (vs air)
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.441 (lit.)
Point d'ébullition
92-94 °C (lit.)
Pf
−62 °C (lit.)
Densité
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(C)o1
InChI
1S/C6H8O/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
GSNUFIFRDBKVIE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- A reactant to prepare exo-maleimide-dimethylfuran cyclo adduct, which is used in the synthesis of oligonucleotide conjugates.
- An arynophile to synthesize 1,4-dimethyl-1,4-dihydro-1,4-epoxynaphthalene (fused benzene) by reacting with a mixture of neopentyl glycol and 2-hydroxyphenylboronic acid in the presence of a strong base.
- A precursor to prepare p-xylene via Diels-Alder cycloaddition and subsequent dehydration reaction.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
33.8 °F
Point d'éclair (°C)
1 °C