Principaux documents
175684
Sigma-Aldrich
Ammonium-d8 sulfate
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
(ND4)2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Forme
solid
Technique(s)
NMR: suitable
Pf
>280 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
[2H]N([2H])[2H].[2H]N([2H])[2H].[2H]OS(=O)(=O)O[2H]
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i/hD8
Clé InChI
BFNBIHQBYMNNAN-KTOHAENGSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable