171018
2,4-Dimethyl-1-nitrobenzene
98%
Synonyme(s) :
1,3-Dimethyl-4-nitrobenzene, 4-Nitro-m-xylene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.549 (lit.)
Point d'ébullition
244 °C (lit.)
Pf
7-9 °C (lit.)
Densité
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitro
Chaîne SMILES
Cc1ccc(c(C)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6-3-4-8(9(10)11)7(2)5-6/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
BBUPBICWUURTNP-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
248.0 - 249.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
120 - 121 °C - Pensky-Martens closed cup