156841
(+)-Diethyl L-tartrate
≥99%
Synonyme(s) :
L-(+)-Tartaric acid diethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Activité optique
[α]20/D +8.5°, neat
Pureté optique
ee: ≥99% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.446 (lit.)
pb
280 °C (lit.)
Densité
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
hydroxyl
Chaîne SMILES
CCOC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O6/c1-3-13-7(11)5(9)6(10)8(12)14-4-2/h5-6,9-10H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m1/s1
Clé InChI
YSAVZVORKRDODB-PHDIDXHHSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter