152560
BDPA complex with benzene(1:1), free radical
Synonyme(s) :
α,γ-Bisdiphenylene-β-phenylallyl
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Pf
210 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
C1(C([C]2C(C=CC=C3)=C3C4=C2C=CC=C4)=C5C(C=CC=C6)=C6C7=C5C=CC=C7)=CC=CC=C1.C8=CC=CC=C8
InChI
1S/C33H21.C6H6/c1-2-12-22(13-3-1)31(32-27-18-8-4-14-23(27)24-15-5-9-19-28(24)32)33-29-20-10-6-16-25(29)26-17-7-11-21-30(26)33;1-2-4-6-5-3-1/h1-21H;1-6H
Clé InChI
JLJWIVHYUCBSRC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable