Key Documents
152250
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorobenzotrifluoride
98%
Synonyme(s) :
2,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3CF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.00
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.481 (lit.)
Point d'ébullition
117-118 °C (lit.)
Densité
1.484 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
fluoro
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H3Cl2F3/c8-4-1-2-5(6(9)3-4)7(10,11)12/h1-3H
Clé InChI
KALSHRGEFLVFHE-UHFFFAOYSA-N
Application
2,4-Dichlorobenzotrifluoride (2,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene ) was one of the compounds present in Niagara River fish identified by gas-liquid chromatographic-mass spectrometry.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
M P Yurawecz
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 62(1), 36-40 (1979-01-01)
Several unknown halogenated compounds were detected in Niagara River fish using a method similar to the AOAC multiresidue method for chlorinated pesticides in high-moisture foods. From gas-liquid chromatographic-mass spectrometric (GLC/MS) data and GLC retention times on 3 columns, 7 of