Key Documents
152129
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-3-methylbenzaldehyde
99%
Synonyme(s) :
3-Methyl-p-anisaldehyde
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(OCH3)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.17
Numéro Beilstein :
2084045
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.569 (lit.)
Point d'ébullition
80-85 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1ccc(OC)c(C)c1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-5-8(6-10)3-4-9(7)11-2/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
MYLBIQHZWFWSMH-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Methoxy-3-methylbenzaldehyde was used in the preparation of (4-methoxy-3-methylphenyl)-2-nitroalkene.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
233.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
112 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Tamer Awad et al.
Journal of chromatographic science, 45(8), 477-485 (2007-11-21)
The five side-chain regioisomers of 4-methoxy-3-methylphenethylamine constitute a unique set of compounds having an isobaric relationship with the controlled drug substance 3,4-methylenedioxymethamphetamine (3,4-MDMA or Ecstasy). These isomeric forms of the 4-methoxy-3-methylphenethylamines have mass spectra essentially equivalent to 3,4-MDMA, and all