15052
Boc-Ala-ONp
≥96.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Boc-L-alanine 4-nitrophenyl ester
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥96.0% (HPLC)
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H18N2O6/c1-9(15-13(18)22-14(2,3)4)12(17)21-11-7-5-10(6-8-11)16(19)20/h5-9H,1-4H3,(H,15,18)/t9-/m0/s1
Clé InChI
SUHFNHHZORGDFI-VIFPVBQESA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable