148091
4-Methylanisole
99%
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
5.25 mmHg ( 50 °C)
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.511 (lit.)
Point d'ébullition
174 °C (lit.)
Densité
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
CHLICZRVGGXEOD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
138.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
59 °C - closed cup