146358
1-Ethyl-2-pyrrolidone
98%
Synonyme(s) :
NEP
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.465 (lit.)
Point d'ébullition
97 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H11NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2-5H2,1H3
Clé InChI
ZFPGARUNNKGOBB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup