Key Documents
145262
Sigma-Aldrich
(Ethoxycarbonylmethyl)dimethylsulfonium bromide
97%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5O2CCH2S(CH3)2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
90-94 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
thioether
Chaîne SMILES 
Br.CCOC(=O)C[S](C)C
InChI
1S/C6H13O2S.BrH/c1-4-8-6(7)5-9(2)3;/h4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
JXFPTJYKYKVENJ-UHFFFAOYSA-M
Application
(Ethoxycarbonylmethyl)dimethylsulfonium bromide was used in synthesis of α-sulfanyl-β-amino acid derivatives by using nanocrystalline magnesium oxide. It was used during cyclopropanation of (-)-(S)-2-(p-tolylsulfinyl)cyclopent-2-enone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Constrained cycloalkyl analogues of glutamic acid: stereocontrolled synthesis of (+)-2-aminobicyclo [3.1. 0] hexane-2, 6-dicarboxylic acid (LY354740) and its 6-phosphonic acid analogue
Krysiak J, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 21(11), 1486-1493 (2010)
Synthesis of a-sulfanyl-?-amino acid derivatives by using nanocrystalline magnesium oxide.
Kantam ML, et al.
Tetrahedron, 66(27), 5042-5052 (2010)