Key Documents
139254
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorobenzyl chloride
99%
Synonyme(s) :
α,2,4-Trichlorotoluene
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.47
Numéro Beilstein :
387220
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.576 (lit.)
Point d'ébullition
248 °C (lit.)
Pf
−2.6 °C (lit.)
Densité
1.407 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
ClCc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H5Cl3/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10/h1-3H,4H2
Clé InChI
IRSVDHPYXFLLDS-UHFFFAOYSA-N
Application
2,4-Dichlorobenzyl chloride was used as starting reagent for the synthesis of series of novel 1,2,4-triazolium derivatives.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Yan Luo et al.
Archiv der Pharmazie, 342(7), 386-393 (2009-06-23)
A series of novel 1,2,4-triazolium derivatives was synthesized starting from commercially available 1H-1,2,4-triazole, 2,4-dichlorobenzyl chloride, or 2,4-difluorobenzyl bromide. Their antibacterial and antifungal activities were evaluated against Staphylococcus aureus ATCC 29213, Escherichia coli ATCC 25922, Bacillus proteus, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa