139238
Hexafluoroacetone trihydrate
98%
Synonyme(s) :
Hexafluoro-2-propanone trihydrate, Perfluoroacetone trihydrate
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
87.5 psi ( 21 °C)
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.319 (lit.)
Pf
18-21 °C (lit.)
Densité
1.579 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
ketone
Chaîne SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].FC(F)(F)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F6O.3H2O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9;;;/h;3*1H2
Clé InChI
SNZAEUWCEHDROX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter