137529
N,N-Diethylacetamide
97%
Synonyme(s) :
Acetic acid diethylamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.440 (lit.)
Point d'ébullition
182-186 °C (lit.)
Densité
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCN(CC)C(C)=O
InChI
1S/C6H13NO/c1-4-7(5-2)6(3)8/h4-5H2,1-3H3
Clé InChI
AJFDBNQQDYLMJN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup