132098
Triethylenetetramine
technical grade, 60%
Synonyme(s) :
DEH 24, EPH 925
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
~5 (vs air)
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Forme
liquid
Concentration
60%
Indice de réfraction
n20/D 1.496 (lit.)
Point d'ébullition
266-267 °C (lit.)
Pf
12 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: soluble
water: soluble
Densité
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
NCCNCCNCCN
InChI
1S/C6H18N4/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h9-10H,1-8H2
Clé InChI
VILCJCGEZXAXTO-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... TERT(7015)
Description générale
Application
- Triethylenetetramine in surface passivation: Research on the photooxidation inhibition of pyrite highlights the role of DTC-TETA (dithiocarbamate-triethylenetetramine) in modifying photogenerated carrier migration pathways, indicating its potential in environmental chemistry and surface science (Shu et al., 2024).
- Poly(urethane-urea) microcapsules crosslinked by triethylenetetramine: An investigation into poly(urethane-urea) microcapsules revealed that triethylenetetramine as a crosslinker can modulate the release of pesticides, providing insights into controlled release systems in agricultural sciences (Wang et al., 2024).
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
264.2 °F
Point d'éclair (°C)
129 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter