130621
Glutaronitrile
99%
Synonyme(s) :
1,3-Dicyanopropane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.434 (lit.)
Point d'ébullition
285-287 °C (lit.)
Pf
−29 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble
alcohol: soluble
chloroform: soluble
Densité
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES
N#CCCCC#N
InChI
1S/C5H6N2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-3H2
Clé InChI
ZTOMUSMDRMJOTH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- An electrolyte additive in high energy/power Li-ion batteries.
- A glutarate ligand source to prepare zinc glutarate (ZnGA) by reacting with zinc perchlorate hexahydrate.
- A reactant to synthesize pentanedithioamide by reacting with Lawesson′s reagent in the presence of boron trifluoride etherate (BF3.OEt2).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
233.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
112 °C - closed cup