129976
2-Methyl-3-pentanol
≥99%
Synonyme(s) :
Ethyl isopropyl carbinol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.417 (lit.)
Point d'ébullition
128 °C (lit.)
Densité
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
CCC(O)C(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-4-6(7)5(2)3/h5-7H,4H2,1-3H3
Clé InChI
ISTJMQSHILQAEC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
114.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46 °C - closed cup