125423
1,4-Cyclohexanedione
98%
Synonyme(s) :
1,4-Dioxocyclohexane, Cyclohexan-1,4-dione, Tetrahydroquinone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
77-78.5 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES
O=C1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C6H8O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H2
Clé InChI
DCZFGQYXRKMVFG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
269.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
132 °C - closed cup