Key Documents
117277
Sigma-Aldrich
Bis(4-bromophenyl) ether
99%
Synonyme(s) :
4-Bromophenyl ether
About This Item
Formule linéaire :
(BrC6H4)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.00
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
solid
Point d'ébullition
338-340 °C (lit.)
Pf
61-63 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Brc1ccc(Oc2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C12H8Br2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
Clé InChI
YAWIAFUBXXPJMQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Bis-(4-bromophenyl)-ether has been used in the preparation of 4-[4′-(diethoxyphosphoryl)phenoxy]phenyl-phosphonic acid diethyl ester.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
M Mar Gómez-Alcántara et al.
Inorganic chemistry, 43(17), 5283-5293 (2004-08-18)
Commercial bis-(4-bromophenyl)-ether, [BrC(6)H(4)](2)-O, has been used to prepare 4-[4'-(diethoxyphosphoryl)phenoxy]phenyl-phosphonic acid diethyl ester, [(CH(3)CH(2))(2)O(3)P-C(6)H(4)](2)-O, (I) following a slight modification of the Michaelis-Arbuzov reaction. The acid hydrolysis of I gave 4-(4'-phosphonophenoxy)phenyl phosphonic acid, [H(2)O(3)P-C(6)H(4)](2)-O (II), and both compounds have been characterized by