Key Documents
115894
Sigma-Aldrich
Triphenylarsine oxide
97%
Synonyme(s) :
(Diphenylarsoroso)benzene, Triphenylarsine monoxide
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)3AsO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.23
Numéro Beilstein :
2939833
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Pf
191-193 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=[As](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15AsO/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Clé InChI
CLVJBRYGLQNRDA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges