Key Documents
115274
Sigma-Aldrich
2-Bromoterephthalic acid
95%
Synonyme(s) :
2-Bromo-1,4-benzenedicarboxylic acid, Bromoterephthalic acid
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H3-1,4-(CO2H)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.03
Numéro Beilstein :
2616163
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
95%
Pf
295-297 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(C(O)=O)c(Br)c1
InChI
1S/C8H5BrO4/c9-6-3-4(7(10)11)1-2-5(6)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
QPBGNSFASPVGTP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges