112151
2,4-Dichloroaniline
99%
Synonyme(s) :
2,4-Dichlorophenylamine, 4-Chloro-2-chloroaniline
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
solid
Point d'ébullition
245 °C (lit.)
Pf
59-62 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
Nc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H,9H2
Clé InChI
KQCMTOWTPBNWDB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Phototransformation of 2,4-Dichloroaniline: Studies the phototransformation of 2,4-Dichloroaniline in freshwater environments, crucial for understanding its environmental degradation and implications for water purification technologies (Ucun et al., 2021).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
239.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
115 °C - closed cup