111570
3-Ethyl-3-pentanol
98%
Synonyme(s) :
Triethylcarbinol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.430 (lit.)
Point d'ébullition
141 °C/743 mmHg (lit.)
Densité
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
CCC(O)(CC)CC
InChI
1S/C7H16O/c1-4-7(8,5-2)6-3/h8H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
XKIRHOWVQWCYBT-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
100.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38 °C - closed cup