111260
trans-2-Pentene
99%
Synonyme(s) :
(E)-2-Pentene
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
8.17 psi ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.379 (lit.)
Point d'ébullition
37 °C (lit.)
Pf
−140 °C (lit.)
Densité
0.649 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC\C=C\C
InChI
1S/C5H10/c1-3-5-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
Clé InChI
QMMOXUPEWRXHJS-HWKANZROSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-0.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-18 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves