Principaux documents
11070
Sigma-Aldrich
Aromadendrene oxide 2
≥95.0%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H24O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥95.0%
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1CC[C@@H]2[C@@H]1[C@H]3[C@@H](CC[C@@]24CO4)C3(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-9-4-5-10-12(9)13-11(14(13,2)3)6-7-15(10)8-16-15/h9-13H,4-8H2,1-3H3/t9-,10-,11-,12-,13-,15-/m1/s1
Clé InChI
XPGWKKLDFXNBPJ-QTPLKFIXSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Aromadendrene oxide 2 is one of the biologically active component of Lantana camara that shows antimicrobial property.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves