109819
Propylamine
98%
Synonyme(s) :
1-Aminopropane
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
4.79 psi ( 20 °C)
Pureté
98%
Température d'inflammation spontanée
604 °F
Limite d'explosivité
10.4 %
Indice de réfraction
n20/D 1.388 (lit.)
Point d'ébullition
48 °C (lit.)
Pf
−83 °C (lit.)
Solubilité
H2O: miscible
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
Densité
0.719 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCN
InChI
1S/C3H9N/c1-2-3-4/h2-4H2,1H3
Clé InChI
WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
<-31.0 °F
Point d'éclair (°C)
< -35 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles