108189
Tris(hydroxymethyl)nitromethane
98%
Synonyme(s) :
2-Hydroxymethyl-2-nitro-1,3-propanediol
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
Pf
160 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 220g/100ml at 20 °C
alcohols: freely soluble
benzene: very slightly soluble
hydrocarbons: very slightly soluble
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
nitro
Chaîne SMILES
OCC(CO)(CO)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H9NO5/c6-1-4(2-7,3-8)5(9)10/h6-8H,1-3H2
Clé InChI
OLQJQHSAWMFDJE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable