100064
3-Iodobenzylamine
96%
Synonyme(s) :
3-Iodobenzenemethanamine, m-Iodobenzylamine
About This Item
Produits recommandés
Essai
96%
Forme
solid
pb
132 °C/8 mmHg (lit.)
Densité
1.748 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
iodo
Chaîne SMILES
NCc1cccc(I)c1
InChI
1S/C7H8IN/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4H,5,9H2
Clé InChI
LQLOGZQVKUNBRX-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves