Méthode d'analyse des sulfates dans les matériaux de construction
Instruments et réactifs
Réf. 173016, spectrophotomètre VIS Spectroquant® Prove 100 ou
Réf. 173017, spectrophotomètre UV/VIS Spectroquant® Prove 300 ou
Réf. 173018, spectrophotomètre UV/VIS Spectroquant® Prove 600 ou
Réf. 109748, photomètre Spectroquant® NOVA 30 ou
Réf. 109751, photomètre Spectroquant® NOVA 60 ou
Réf. 173632, colorimètre Spectroquant® Move 100
Réf. 114946, cuvettes rectangulaires de 10 mm et/ou
Réf. 114947, cuvettes rectangulaires de 20 mm et/ou
Réf. 114944, cuvettes rectangulaires de 50 mm
Réf. 114794, test des silicates (acide silicique) Spectroquant®
Réf. 101164, fluorure d'ammonium pour l'analyse
Réf. 106495, hydroxyde de sodium pour l'analyse
Réf. 116754, eau pour l'analyse
Préparation des échantillons
Dans un creuset en nickel recouvert d'une plaque de nickel, chauffer environ 100 mg d'échantillon finement broyé à 650 °C pendant 30 minutes, avec 8 pastilles d'hydroxyde de sodium. Une fois le creuset refroidi, traiter son contenu avec 10 ml d'eau pour l'analyse et le mettre en suspension, avec un léger chauffage.
Transvaser la suspension, avec de l'eau pour l'analyse, dans une fiole jaugée de 1 000 ml, remplir jusqu'au trait de jauge avec de l'eau pour l'analyse et bien mélanger.
Transférer immédiatement cette solution dans une fiole en polyéthylène, dans laquelle a été placé 0,2 g de fluorure d'ammonium. Dissoudre complètement le sel et bien mélanger. Procéder à l'analyse après 15 minutes d'attente.
Analyse
Procéder au dosage à l'aide du test en kit mentionné ci-dessus.
Calcul
Teneur en sulfate (hydrosoluble) en % = résultat de l'analyse en mg/l × 0,004
Teneur en sulfate (total) en % = résultat de l'analyse en mg/l × 0,1