MQuant® StripScan – Ne devinez pas, mesurez !
L'application mobile MQuant® StripScan lit les résultats des bandelettes réactives MQuant® en quelques secondes. Tirez parti de cette appli pour les contrôles en cours de procédé en production de denrées alimentaires et de boissons, pour le contrôle de la désinfection ou pour les tests environnementaux, pour les paramètres suivants :
|
|
Nos bandelettes réactives MQuant® permettent une détection semi-quantitative de ces paramètres. Associées à l'appli, elles offrent une précision numérique lors de la lecture de vos résultats.
Points forts :
- Une lecture rapide, précise et reproductible des résultats - des résultats numériques auxquels vous pouvez faire confiance
- Une gestion des données, une traçabilité et un partage de documentation et de résultats sans effort
- Une référence de couleur universelle maintenant disponible en plus avec toutes les bandelettes réactives compatibles, pour le même prix
- Appli MQuant®StripScan gratuite disponible sur les app stores Android et Apple : téléchargez-la MAINTENANT !
Comment mesurer les paramètres à l'aide de l'application ?
Effectuer des tests à l'aide de l'application
Préparez votre matériel de test MQuant®
Lancez l'application MQuant® StripScan sur votre dispositif mobile et préparez votre bandelette réactive MQuant® et votre carte MQuant® fournie dans l'emballage du produit.
L'application MQuant® StripScan permet de lire facilement 10 paramètres chimiques, voir la section PRODUITS APPARENTÉS ci-dessus.
Testez votre échantillon
Plongez la bandelette réactive dans l'échantillon préparé pendant environ 2 secondes. Secouer la bandelette pour en retirer l'excès de liquide et sécher l'arrière de la bandelette avec du papier absorbant.
Sélectionnez votre paramètre de test dans l'appli MQuant®.
Sélectionnez le paramètre de test approprié dans l'appli et respectez le temps d'attente indiqué par le compte à rebours.
Placez votre bandelette réactive
Pendant le compte à rebours, placez votre bandelette réactive précédemment immergée au centre de la zone grise de la carte MQuant®.
Lisez votre bandelette réactive avec l'appli MQuant®.
Avant la fin du compte à rebours, placez votre smartphone sur la Carte MQuant® et alignez les marques présentes sur la carte et à l'écran.
La lecture se déclenche automatiquement.
Recevez votre résultat de test validé dans l'application MQuant®
Obtenez le résultat du test directement sur l'écran de l'appli. Tous les résultats des tests sont enregistrés dans votre profil.
Connectez-vous au portail Internet MQuant® pour consulter vos résultats de test à tout moment
Connectez-vous au portail Internet MQuant® à l'adresse https://www.mquant-stripscan.com/login. Vous pouvez y gérer votre profil d'utilisateur, consulter et analyser les résultats, et partager les données de test avec les membres de votre équipe ou directement vers un système LIMS.
Documentation technique apparentée
- Beverage Testing with the MQuant® StripScan Mobile App
This article examines the use and efficiency of the MQuant® StripScan mobile app to measure the pH of orange juice samples and nitrate concentration of mineral water samples.
- Navigating Disinfection Control in Food and Beverage Manufacturing
Disinfection control makes use of the chemical reactions caused by disinfectants to determine their absence or presence, or more precisely their concentration.
- Rapid In-Process Analyses with Handheld Digital Solutions
In this webinar, learn how easy-to-use digital in-process analyses solutions can solve the increased need for testing, training, and documentation by providing easy-to-use analytical solutions with automatic data documentation, all the while keeping the costs of doing in-process analyses low.
- Quickly Analyze Chemical Disinfectant Parameters of Your Production Line after Disinfection
A thorough disinfection control testing of filling and processing equipment must be conducted to ensure that no disinfectant residues remain and subsequently contaminate the final food or beverage products. Join our webinar to learn the importance of Disinfection control of your production sites.
- Flyer: MQuant® StripScan App
Don’t guess, measure! MQuant® StripScan mobile app for digital readout of MQuant® test strips.
Network error: Failed to fetch