La collagénase
La collagénase est une endopeptidase qui décompose efficacement le collagène au niveau de ses liaisons peptidiques dans des conditions de pH et de température physiologiques. Comme il s'agit d'une protéine, elle est très sensible au pH, à la température et à plusieurs autres facteurs qui peuvent conduire à la dénaturation des protéines. L'activité, la conformation et les propriétés de la collagénase sont fortement influencées par des facteurs externes.
La collagénase se compose de différents types, tels que les types I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII et XI, ainsi que d'une collagénase spéciale pour les cellules de foie. La collagénase de Clostridium histolyticum est classée en 6 groupes : alpha, bêta, gamma, delta, epsilon et zêta. Elle constitue un catalyseur important et trouve des applications dans la biologie des cellules souches, la recherche sur le cancer et l'immunologie.
Produits
Collagénase pour l'isolement de cellules/tissus
La collagénase est utile à un large éventail de recherches, car elle peut être utilisée pour isoler des cellules ou des tissus en dégradant le collagène de la peau, des vaisseaux sanguins, des tendons et des os. Le type de collagénase est choisi en fonction du type spécifique de cellule ou de tissu à isoler. La collagénase de type I permet d'isoler les cellules des tissus adipeux, pulmonaires, épithéliaux et surrénaliens. La collagénase de type II convient parfaitement à la séparation des tissus du foie, de la thyroïde, des os, du cœur et des glandes salivaires. La collagénase de type IV peut décomposer une variété de tissus, et celle de type V est applicable à l'isolement des tissus des îlots pancréatiques en séparant les tissus conjonctifs en cellules individuelles. La désagrégation à la collagénase convient parfaitement à la culture des reins de souris, des cerveaux humains adultes et fœtaux.
Collagénase pour la culture cellulaire
La collagénase est douce, ne nécessite pas d'agitation et se dissocie bien à des températures et pH optimaux. Elle convient donc parfaitement à la culture de reins de souris, de cerveaux humains adultes et fœtaux, de tumeurs humaines et de tissus épithéliaux.
La collagénase comme thérapeutique
La collagénase joue un rôle important dans diverses applications cliniques, notamment dans le traitement des problèmes de disques lombaires et de nerf sciatique, la thérapie des traumatismes, la polyarthrite rhumatoïde et l'arthrose.