Principaux documents
V900843
Sigma-Aldrich
Tampon Tris-borate-EDTA
Vetec, reagent grade, 10 ×, solution, RNase and DNase free
Synonyme(s) :
Tampon TBE
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41105319
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec
Forme
solution
Caractéristiques
RNase and DNase free
Concentration
10 ×
Chaîne SMILES 
OB(O)O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.BH3O3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;2-1(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;2-4H
Clé InChI
OSBLTNPMIGYQGY-UHFFFAOYSA-N
Application
Le tampon de migration TBE est le tampon le plus couramment utilisé pour l′électrophorèse de l′ADN et de l′ARN sur gel de polyacrylamide. Le TBE est utilisé avec les gels dénaturants (en présence d′urée à 7 M) et non dénaturants. Il est également utilisé de routine pour les gels de séquençage automatisé de l′ADN. Le TBE peut également être utilisé pour les gels d′agarose, mais il n′est pas recommandé pour les gels destinés à la préparation et récupération d′acides nucléiques.
La dilution d′une solution mère de TBE à une concentration 1x produit un tampon de migration contenant 89 mM de Tris-borate et 2 mM d′EDTA, pH 8,3. La solution mère à 5× ou 10× peut également être ajoutée à une solution mère d′acrylamide/bis-acrylamide pour préparer les gels de polyacrylamide (PAGE). Pour une résolution optimale, il est recommandé d′appliquer une tension de moins de 5 V/cm de distance entre les électrodes.
Notes préparatoires
Préparé avec de la base Trizma certifiée pour la performance en biotechnologie (Biotechnology Performance Certified, référence T6066), de l′acide borique de qualité réactif de biologie moléculaire (référence B6768) et du sel disodique d′EDTA (référence E5134).
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :