Principaux documents
V900800
Sigma-Aldrich
Éthylènediamine
Vetec, reagent grade, ≥98%
Synonyme(s) :
1,2-diaminoéthane
About This Item
Formule linéaire :
NH2CH2CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.10
Beilstein:
605263
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Qualité
reagent grade
Densité de vapeur
2.07 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
Vetec
Essai
≥98%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
716 °F
Limite d'explosivité
16 %
Indice de réfraction
n20/D 1.4565 (lit.)
pH
12.2 (20 °C, 110 g/L)
pb
118 °C (lit.)
Pf
8.5 °C (lit.)
Densité
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
Clé InChI
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
100.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Leslie S Hamachi et al.
Chemical science, 10(26), 6539-6552 (2019-08-02)
We report a method to control the composition and microstructure of CdSe1-x S x
Min Jae Shin et al.
Soft matter, 11(25), 5037-5043 (2015-05-29)
The noble vesicular system of polydiacetylene showed a red shift using two types of detecting systems. One of the systems involves the absorption of target materials from the outer side of the vesicle, and the other system involves the permeation
J Zuidema
Pharmaceutisch weekblad. Scientific edition, 7(4), 134-140 (1985-08-23)
Ethylenediamine is an excipient with many industrial and pharmaceutical uses. It is included in creams as a stabilizer and in aminophylline as the counter ion of theophylline. Ethylenediamine is one of the most frequent contact sensitizers, producing local and generalized
Yuri Choi et al.
ACS nano, 8(11), 11377-11385 (2014-10-18)
Hybrid nanoparticles composed of multiple components can offer unique opportunities for understanding the nanoscale mechanism and advanced material applications. Here, we report the synthesis of heterodimeric silver-carbon dot nanoparticles (Ag-CD NPs) where the Ag NP is grown on the surface
Magdalena Markowicz-Piasecka et al.
International journal of pharmaceutics, 473(1-2), 158-169 (2014-07-08)
The last decade has brought many examples of utilization of dendrimers as drug delivery systems; however, their possible application is limited because of inherent toxicity associated with them. This study discusses the influence of G1-G4 PAMAM-NH2 dendrimers on the process