V900767
2,4-Dihydroxybenzoic acid
Vetec™, reagent grade, 97%
Synonyme(s) :
β-Resorcylic acid
About This Item
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
97%
Pf
208-211 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C7H6O4/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Clé InChI
UIAFKZKHHVMJGS-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable