V900712
DL-Proline
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonyme(s) :
(±)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Essai
98%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
white
Pf
208 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)C1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
Clé InChI
ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable