Principaux documents
V900673
Sigma-Aldrich
Sodium hydrogentartrate
Vetec, reagent grade, 98%
Synonyme(s) :
L(+)-Tartaric acid monosodium salt, Sodium bitartrate, Tartaric acid monosodium salt
About This Item
Formule linéaire :
NaO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.07
Beilstein:
6099125
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51113400
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec
Essai
98%
Pf
253 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.Na/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t1-,2-;/m1./s1
Clé InChI
NKAAEMMYHLFEFN-ZVGUSBNCSA-M
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable