V900671
N-Hydroxyphthalimide
Vetec™, reagent grade, 97%
About This Item
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Essai
97%
Capacité de réaction
reaction type: Addition Reactions
Pf
233 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
ON1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C8H5NO3/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9(7)12/h1-4,12H
Clé InChI
CFMZSMGAMPBRBE-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable