Principaux documents
V900619
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylbenzaldehyde
Vetec, reagent grade, 95%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H3CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.549 (lit.)
pb
102-103 °C/14 mmHg (lit.)
Pf
−9 °C (lit.)
Densité
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(C=O)c(C)c1
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-4-9(6-10)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
GISVICWQYMUPJF-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup
Matthias Onghena et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 31(12), 2090-2102 (2014-11-20)
In 2011, the European Union prohibited the production of polycarbonate (PC) baby bottles due to the toxic effects of the PC monomer bisphenol-A. Therefore, baby bottles made of alternative materials, e.g. polypropylene (PP) or polyethersulphone (PES), are currently marketed. The