Merck
Passer à
V900596
Acetone oxime
Vetec, reagent grade, 98%
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
(CH3)2C=NOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
73.09
EC Number:
204-820-1
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1560146
MDL number:
Assay:
98%
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
reagent grade
product line
Vetec
assay
98%
bp
135 °C (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
density
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, oxime
SMILES string
C\C(C)=N/O
InChI
1S/C3H7NO/c1-3(2)4-5/h5H,1-2H3
InChI key
PXAJQJMDEXJWFB-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetone oxime
signalword
Danger
Classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
target_organs
Blood, Central nervous system
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
127-06-0
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :