V900563
Ethyl stearate
Vetec™, reagent grade, 97%
Synonyme(s) :
Ethyl octadecanoate, Stearic acid ethyl ester
About This Item
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Essai
97%
pb
213-215 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
34-38 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H40O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h3-19H2,1-2H3
Clé InChI
MVLVMROFTAUDAG-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup