Principaux documents
V900420
Sigma-Aldrich
Zymosan A from Saccharomyces cerevisiae
Vetec, reagent grade
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
Saccharomyces cerevisiae
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec
Forme
powder
Température de stockage
2-8°C
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable